Stampa…
Biphenyl-3-carboxaldehyde ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Phenylbenzaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-3-carbaldehyde
B4186-1G B4186-5G
TCIAB4186-1GEA 39 EUR
TCIAB4186-1G TCIAB4186-5G
Biphenyl-3-carboxaldehyde ≥96.0% (by GC)
Biphenyl-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₁₀O
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Punto di ebollizione: 125°C
MDL Number: MFCD01740432
CAS Number: 1204-60-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %