Stampa…
3-Bromobenzhydrazide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-Bromobenzoic hydrazide
B4148-1G B4148-5G
TCIAB4148-1GEA 20 EUR
TCIAB4148-1G TCIAB4148-5G
3-Bromobenzhydrazide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromobenzhydrazide
Formula: C₇H₇BrN₂O
Peso molecolare: 215.05 g/mol
Punto di ebollizione: 366
Punto di fusione: 151
MDL Number: MFCD00007600
CAS Number: 39115-96-3
EINECS: 254-298-4
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C