Stampa…
(S)-1,2-Butanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: (S)-1,2-Butylene Glycol, (S)-1,2-Dihydroxybutane, (S)-Butane-1,2-diol
B4119-1G B4119-5G
TCIAB4119-1GEA 22 EUR
TCIAB4119-1G TCIAB4119-5G
(S)-1,2-Butanediol ≥98.0% (by GC)
(S)-1,2-Butanediol
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 55°C
MDL Number: MFCD09953764
CAS Number: 73522-17-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -18.0 deg (C=3、EtOH)