Stampa…
(R)-1,2-Butanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: (R)-Butane-1,2-diol, (R)-1,2-Butylene Glycol, (R)-1,2-Dihydroxybutane
B4118-1G B4118-5G
TCIAB4118-1GEA 41 EUR
TCIAB4118-1G TCIAB4118-5G
(R)-1,2-Butanediol ≥98.0% (by GC)
(R)-1,2-Butanediol
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 60°C
MDL Number: MFCD09953765
CAS Number: 40348-66-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +18.0 deg (C=3、EtOH)