Stampa…
6-Bromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-2,2'-bipyridine
B4114-1G B4114-5G
TCIAB4114-1GEA 143 EUR
TCIAB4114-1G TCIAB4114-5G
6-Bromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (by GC)
6-Bromo-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₀H₇BrN₂
Peso molecolare: 235,0800 g/mol
Punto di ebollizione: 133°C
MDL Number: MFCD01318953
CAS Number: 10495-73-5
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C