Methyl palmitate
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms:
Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
Formula:
C₁₇H₃₄O₂ Peso molecolare: 270.46 g/mol Punto di ebollizione: 417 Punto di fusione: 29.9 Densità: 0.8804 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008994 CAS Number: 112-39-0 EINECS: 203-966-3 |