Methyl palmitate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
Purity: 97%
CAS No.: 112-39-0
Molecular Formula: C17H34O2
Formula Weight: 270.46
Flash Point:
Formula:
C₁₇H₃₄O₂ Peso molecolare: 270.46 g/mol Punto di ebollizione: 135…137 °C (0.2 mmHg) Punto di fusione: 28…34 °C Densità: 0.852 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008994 CAS Number: 112-39-0 EINECS: 203-966-3 |