2-(Benzylthio)ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₉H₁₂OS Punto di ebollizione: 120°C |
MDL Number:
MFCD00014039 CAS Number: 3878-41-9 EINECS: 223-405-6 |
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |