Stampa…
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
B4086-1G B4086-5G
TCIAB4086-1GEA 28 EUR
TCIAB4086-1G TCIAB4086-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₆OS
Peso molecolare: 162,2083 g/mol
Punto di ebollizione: 133°C
MDL Number: MFCD00052376
CAS Number: 5381-20-4
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C