Stampa…
5-Bromo-2-methox-4-methylypyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridine
B4067-1G B4067-5G
TCIAB4067-1GEA 28 EUR
TCIAB4067-1G TCIAB4067-5G
5-Bromo-2-methox-4-methylypyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-methox-4-methylypyridine
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,0485 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039980
CAS Number: 164513-39-7
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C