Stampa…
N-Boc-2-pyrroleboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornitore: TCI
Attenzione
B4063-1G B4063-5G
TCIAB4063-1GEA 69 EUR
TCIAB4063-1G TCIAB4063-5G
N-Boc-2-pyrroleboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Formula: C₉H₁₄BNO₄
Punto di fusione: 102°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318939
CAS Number: 135884-31-0
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %