Stampa…
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B4060-5G B4060-25G
TCIAB4060-5GEA 18 EUR
TCIAB4060-5G TCIAB4060-25G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅BrN₂
Peso molecolare: 161,00 g/mol
Punto di ebollizione: 78°C
Flash Pt: 93°C
MDL Number: MFCD02179565
CAS Number: 15803-02-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %