Stampa…
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-tert-Butylsalicylaldehyde, 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
B4016-1G B4016-5G
TCIAB4016-1GEA 23 EUR
TCIAB4016-1G TCIAB4016-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C11H14O2
Punto di ebollizione: 79°C
MDL Number: MFCD00778877
CAS Number: 24623-65-2
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %