Stampa…
Ethyl palmitate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Hexadecanoic acid ethyl ester, Hexadecylic acid ethyl ester, Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18775.0005 8.18775.0250 8.18775.9016
8.18775.0005EA 31.7 EUR
8.18775.0005 8.18775.0250 8.18775.9016
Ethyl palmitate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Ethyl palmitate
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Peso molecolare: 284,48 g/mol
Punto di ebollizione: 342 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 24 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008996
CAS Number: 628-97-7
EINECS: 211-064-6
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 23 - 26 °C
Molar Mass 284.48 g/mol
Boiling Point 192 - 194 °C (13 hPa)
Flash Point 164 °C
Refractive Index 1.438 (25 °C, 589 nm)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)