Stampa…
(2'Z,3'E)-6-Bromoindirubin-3'-oxime ≥95.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: GSK 3 Inhibitor IX, BIO, 6BIO, 6-Bromoindirubin-3'-oxime, (2Z,3E)-6'-Bromo-3-(hydroxyimino)-[2,3'-biindolinylidene]-2'-one
B4006-5MG B4006-25MG
TCIAB4006-5MGEA 79 EUR
TCIAB4006-5MG TCIAB4006-25MG
(2'Z,3'E)-6-Bromoindirubin-3'-oxime ≥95.0% (by HPLC)
(2'Z,3'E)-6-Bromoindirubin-3'-oxime
Formula: C₁₆H₁₀BrN₃O₂
Peso molecolare: 356.18 g/mol
Punto di fusione: 300°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08705318
CAS Number: 667463-62-9
Visualizza i codici
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.30 to 12.30 %