Stampa…
Tricloruro di boro ∼13% ∼1.0 mol/L in p-xylene
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
B3968-100ML B3968-25ML
TCIAB3968-100MLEA 61 EUR
TCIAB3968-100ML TCIAB3968-25ML
Tricloruro di boro ∼13% ∼1.0 mol/L in p-xylene
Tricloruro di boro
Formula: BCl₃
Peso molecolare: 117,17 g/mol
Flash Pt: 29°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011313
CAS Number: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01348
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 12.5 to 14.5 w/w%