Tricloruro di boro ∼16% ∼1.0 mol/L in heptane
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
B3967-100ML
B3967-25ML
TCIAB3967-100MLEA
72
EUR
TCIAB3967-100ML
TCIAB3967-25ML
Tricloruro di boro ∼16% ∼1.0 mol/L in heptane
Tricloruro di boro
Formula:
BCl₃ Flash Pt: 2°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011313 CAS Number: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 UN: 2924 ADR: 3,II Merck Index: 14,01348 |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 15.0 to 17.0 w/w% |