Ethyl palmitate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 628-97-7
Molecular Formula: CH3(CH2)14CO2CH2CH3
Formula Weight: 284.48
Flash Point: 178°(352°F)
Refractive Index: 1.4395
Melting Point: 22-26°
Boiling Point: 192-193°/10mm
Beilstein Reference: 1782663
MDL No.: MFCD00008996
Formula:
C₁₈H₃₆O₂ Punto di ebollizione: 192…193 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 22…26 °C Densità: 0,857 Flash Pt: 178 °C (352 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008996 CAS Number: 628-97-7 EINECS: 211-064-6 |