Stampa…
1,2-Benzofluorene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 11H-Benzo[a]fluorene
B3931-200MG B3931-1G
TCIAB3931-200MGEA 123 EUR
TCIAB3931-200MG TCIAB3931-1G
1,2-Benzofluorene ≥95.0% (by GC)
1,2-Benzofluorene
Formula: C₁₇H₁₂
Peso molecolare: 216,28 g/mol
Punto di ebollizione: 407°C
MDL Number: MFCD00039578
CAS Number: 238-84-6
EINECS: 205-944-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 181.0 to 187.0 deg-C