Stampa…

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Bis(1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl) decanedioate, Decanedioic Acid Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) Ester, Sebacic Acid Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) Ester

B3924-5G B3924-25G
TCIAB3924-5GEA 40 EUR
TCIAB3924-5G TCIAB3924-25G
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate ≥95.0% (by GC)
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate
Formula: C₃₀H₅₆N₂O₄
Peso molecolare: 508,79 g/mol
Punto di ebollizione: 222°C
MDL Number: MFCD00134706
CAS Number: 41556-26-7
EINECS: 255-437-1

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR