Stampa…
Bromomethyl acetate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B3907-1G B3907-5G
TCIAB3907-1GEA 46 EUR
TCIAB3907-1G TCIAB3907-5G
Bromomethyl acetate ≥95.0% (by GC)
Bromomethyl acetate
Formula: H₃CCOOCH₂Br
Peso molecolare: 152,98 g/mol
Punto di ebollizione: 134°C
Flash Pt: 57°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000170
CAS Number: 590-97-6
EINECS: 209-696-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %