Stampa…
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B3894-5G B3894-25G
TCIAB3894-5GEA 21 EUR
TCIAB3894-5G TCIAB3894-25G
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Formula: C₁₅H₁₃Br
Punto di ebollizione: 190°C
MDL Number: MFCD09261272
CAS Number: 28320-31-2
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C