Stampa…
5-Bromobenzofuran ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Bromobenzo[b]furan
B3889-1G B3889-5G
TCIAB3889-1GEA 60 EUR
TCIAB3889-1G TCIAB3889-5G
5-Bromobenzofuran ≥97.0% (by GC)
5-Bromobenzofuran
Formula: C₈H₅BrO
Peso molecolare: 197,04 g/mol
Punto di ebollizione: 226°C
Punto di fusione: 8°C
MDL Number: MFCD03407317
CAS Number: 23145-07-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a4f45f90e58b7dfd139e7a123f5d3c8516a94&vid=cb7a4f45f90e58b7dfd139e7a123f5d3c8516a94&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %