Stampa…
2-Bromo-3-hexyl-5-iodothiophene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Stabilization: Stabilised with copper chip
B3865-1G B3865-5G
TCIAB3865-1GEA 63 EUR
TCIAB3865-1G TCIAB3865-5G
2-Bromo-3-hexyl-5-iodothiophene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
2-Bromo-3-hexyl-5-iodothiophene
Formula: C₁₀H₁₄BrIS
Peso molecolare: 373.09 g/mol
Punto di ebollizione: 121°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD15144651
CAS Number: 160096-76-4
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %