1,3-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₀S₂ Punto di ebollizione: 170°C |
MDL Number:
MFCD00012311 CAS Number: 41563-69-3 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...