Stampa…
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B3849-5G B3849-25G
TCIAB3849-5GEA 189 EUR
TCIAB3849-5G TCIAB3849-25G
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Formula: C₉H₁₂BrN
Peso molecolare: 214,11 g/mol
Punto di ebollizione: 173°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00015476
CAS Number: 82842-52-2
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C