Stampa…
BMB (1,4-Bis(maleimido)butane) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: BMB
B3805-100MG B3805-1G
TCIAB3805-100MGEA 56 EUR
TCIAB3805-100MG TCIAB3805-1G
BMB (1,4-Bis(maleimido)butane) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
BMB (1,4-Bis(maleimido)butane)
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₄
Peso molecolare: 248,24 g/mol
Punto di fusione: 206°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01318342
CAS Number: 28537-70-4
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %