Stampa…
4-Bromo-1-indanone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B3801-1G B3801-5G
TCIAB3801-1GEA 28 EUR
TCIAB3801-1G TCIAB3801-5G
4-Bromo-1-indanone ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-1-indanone
Formula: C₉H₇BrO
Peso molecolare: 211,06 g/mol
Punto di ebollizione: 125°C
MDL Number: MFCD01719772
CAS Number: 15115-60-3
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C