Isopropyl palmitate tech. 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 85%
CAS No.: 142-91-6
Molecular Formula: CH3(CH2)14CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 298.51
Flash Point: 183°(361°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: 11-13°
Boiling Point: 160°/2mm
Beilstein Reference: 1786567
MDL No.: MFCD00008993
Formula:
C₁₉H₃₈O₂ Punto di ebollizione: 160 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 11…13 °C Densità: 0,852 Flash Pt: 183 °C (361 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008993 CAS Number: 142-91-6 EINECS: 205-571-1 |