Stampa…
1-Benzoylpiperidin-4-one ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
B3778-5G B3778-25G
TCIAB3778-5GEA 66 EUR
TCIAB3778-5G TCIAB3778-25G
1-Benzoylpiperidin-4-one ≥97.0% (by GC)
1-Benzoylpiperidin-4-one
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Peso molecolare: 203,24 g/mol
Punto di ebollizione: 160°C
MDL Number: MFCD00006189
CAS Number: 24686-78-0
EINECS: 246-407-9
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C