Stampa…

Bis(2-bromoethyl)ether ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether

B3752-5G B3752-25G
TCIAB3752-5GEA 25 EUR
TCIAB3752-5G TCIAB3752-25G
Bis(2-bromoethyl)ether ≥98.0% (by GC)
Bis(2-bromoethyl)ether
Formula: C₄H₈Br₂O
Peso molecolare: 231,93 g/mol
Punto di ebollizione: 45°C
Flash Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00039196
CAS Number: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR