Stampa…
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
B3744-5G B3744-25G
TCIAB3744-5GEA 48 EUR
TCIAB3744-5G TCIAB3744-25G
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,47 g/mol
Punto di ebollizione: 78°C
MDL Number: MFCD03095093
CAS Number: 29241-60-9
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C