Stampa…
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate, N-Boc-2,5-dihydropyrrole, N-BOC-3-Pyrroline
B3735-5G B3735-25G
TCIAB3735-5GEA 71 EUR
TCIAB3735-5G TCIAB3735-25G
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥98.0% (by GC)
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₅NO₂
Peso molecolare: 169,224 g/mol
Punto di ebollizione: 75°C
MDL Number: MFCD01863512
CAS Number: 73286-70-1
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C