Stampa…
Bis(NHS)PEG5
Fornitore: TCI
B3728-25MG B3728-100MG B3728-500MG
TCIAB3728-25MGEA 61 EUR
TCIAB3728-25MG TCIAB3728-100MG TCIAB3728-500MG
Bis(NHS)PEG5
Bis(NHS)PEG5
Formula: C₂₂H₃₂N₂O₁₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11041118
CAS Number: 756526-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dff369b070546e7f6d1364a246b822672ea75d5a&vid=900003155d650ffc4dc1fbdc83d5a7e82787914b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to cloudy liquid
Elemental analysis (Nitrogen) 4.70 to 5.80 %