Stampa…
3-Bromocatechol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Bromobenzene-1,2-diol, 1-Bromo-2,3-dihydroxybenzene
B3710-1G B3710-5G
TCIAB3710-1GEA 221 EUR
TCIAB3710-1G TCIAB3710-5G
3-Bromocatechol ≥98.0% (by GC)
3-Bromocatechol
Formula: C₆H₅BrO₂
Peso molecolare: 189,01 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
MDL Number: MFCD00869768
CAS Number: 14381-51-2
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C