Stampa…
2-Bromo-4-fluorothiophene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B3680-200MG B3680-1G
TCIAB3680-200MGEA 231 EUR
TCIAB3680-200MG TCIAB3680-1G
2-Bromo-4-fluorothiophene ≥95.0% (by GC)
2-Bromo-4-fluorothiophene
Formula: C₄H₂BrFS
Peso molecolare: 181,02 g/mol
Punto di ebollizione: 60°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 32431-65-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %