Stampa…
Methyl enantate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14926.0100 8.14926.0500
8.14926.0100EA 51.9 EUR
8.14926.0100 8.14926.0500
Methyl enantate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Methyl enantate
Formula: C₈H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 172 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009537
CAS Number: 106-73-0
EINECS: 203-428-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,04695
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -56 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 173 °C (1013 hPa)
Flash Point 57 °C
Density 0.880 g/cm3 (20 °C)