Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
B3643-25G
B3643-5G
TCIAB3643-25GEA
129
EUR
TCIAB3643-25G
TCIAB3643-5G
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Formula:
C₁₃H₁₅NO₃ Peso molecolare: 233,27 g/mol Punto di ebollizione: 170°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00673144 CAS Number: 19099-93-5 |
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |