N-tert-Butylmaleimide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 190°C Flash Pt: 80°C |
MDL Number:
MFCD00191885 CAS Number: 4144-22-3 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |