tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₅NO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01631194 CAS Number: 101385-93-7 |
Appearance | White to Gray to Brown powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |