Stampa…
1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Butene-1,4-diol Dibutyrate
B3580-5G B3580-25G
TCIAB3580-5GEA 28 EUR
TCIAB3580-5G TCIAB3580-25G
1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene ≥95.0% (by GC)
1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene
Formula: C₁₂H₂₀O₄
Peso molecolare: 228,29 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
MDL Number: MFCD07368634
CAS Number: 1572-84-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %