Stampa…
1,3-Bis(trimethylsilyloxy)propane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B3563-25G B3563-5G
TCIAB3563-25GEA 240 EUR
TCIAB3563-25G TCIAB3563-5G
1,3-Bis(trimethylsilyloxy)propane ≥98.0% (by GC)
1,3-Bis(trimethylsilyloxy)propane
Formula: C₉H₂₄O₂Si₂
Punto di ebollizione: 77°C
MDL Number: MFCD00161340
CAS Number: 17887-80-8