Stampa…
sec-Butyl butyrate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B3559-5ML B3559-25ML
TCIAB3559-5MLEA 56 EUR
TCIAB3559-5ML TCIAB3559-25ML
sec-Butyl butyrate ≥98.0% (by GC)
sec-Butyl butyrate
Formula: C₈H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 152°C
CAS Number: 819-97-6
EINECS: 212-465-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %