Stampa…
Bismuto (III) cloruro, anidro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
B3546-250G B3546-25G
TCIAB3546-250GEA 182 EUR
TCIAB3546-250G TCIAB3546-25G
Bismuto (III) cloruro, anidro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Bismuto (III) cloruro
Formula: BiCl₃
Punto di ebollizione: 447°C
Punto di fusione: 230°C
MDL Number: MFCD00003461
CAS Number: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 14,01262
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %