Stampa…
4-tert-Butyldiphenyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B3484-100G B3484-25G
TCIAB3484-100GEA 202 EUR
TCIAB3484-100G TCIAB3484-25G
4-tert-Butyldiphenyl sulphide ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butyldiphenyl sulphide
Formula: C₁₆H₁₈S
Punto di ebollizione: 140°C
MDL Number: MFCD06200845
CAS Number: 85609-03-6
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %