Stampa…
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Bromobutyraldehyde Ethylene Acetal
B3463-5G B3463-1G
TCIAB3463-5GEA 263 EUR
TCIAB3463-5G TCIAB3463-1G
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (by GC)
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 195,06 g/mol
Punto di ebollizione: 88°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09868694
CAS Number: 62563-07-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %