Stampa…
3-Benzylamino-1-propanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
B3462-5G B3462-25G
TCIAB3462-5GEA 41 EUR
TCIAB3462-5G TCIAB3462-25G
3-Benzylamino-1-propanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Benzylamino-1-propanol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Punto di ebollizione: 115°C
MDL Number: MFCD00020622
CAS Number: 4720-29-0
EINECS: 225-210-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %