Stampa…
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 3,3'-Thiodipropionic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
B3422-25G B3422-500G
TCIAB3422-25GEA 16 EUR
TCIAB3422-25G TCIAB3422-500G
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (by GC)
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate
Formula: C₂₂H₄₂O₄S
Peso molecolare: 402,63 g/mol
Punto di ebollizione: 180°C
MDL Number: MFCD01757653
CAS Number: 10526-15-5
EINECS: 234-083-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %