Stampa…
trans-2-Butene-1,4-diol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (E)-But-2-ene-1,4-diol, trans-1,4-Dihydroxy-2-butene
B3384-1G B3384-5G
TCIAB3384-1GEA 74 EUR
TCIAB3384-1G TCIAB3384-5G
trans-2-Butene-1,4-diol ≥95.0% (by GC)
trans-2-Butene-1,4-diol
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di ebollizione: 127°C
Punto di fusione: 25°C
MDL Number: MFCD00063207
CAS Number: 821-11-4
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %