Stampa…
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B3378-25G B3378-5G
TCIAB3378-25GEA 165 EUR
TCIAB3378-25G TCIAB3378-5G
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther ≥98.0% (by GC)
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther
Formula: C₁₀H₂₆O₃Si₂
Punto di ebollizione: 87°C
CAS Number: 16654-74-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %